Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ARN Quant-iT™ y reactivo de HS para ARN Quant-iT
Consiga una cuantificación precisa y altamente selectiva de muestras de ARN de alta abundancia con los kits de ensayo y el reactivo de ARN fluorescentes Quant-iT. Estos kits son altamente selectivos para el ARN sobre el ADN de doble cadena, y proporcionan material suficiente para al menos 2000 ensayos en un formato de microplaca de 96 pocillos.
Marca:  Invitrogen™ Q33225
391.28 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15888957
  • 536.00€ / cada uno
Libertad de expression
Usar código promocional 24076 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Permita una cuantificación de ARN fácil y precisa con el kit de ensayo de ARN Quant-iT, que también está disponible en configuraciones de amplio intervalo (BR) y de intervalo extendido (XR), así como un reactivo de alta sensibilidad (HS) independiente. Estos kits de cuantificación de ARN Quant-iT son altamente selectivos para ARN sobre ADNbc y se pueden usar para generar intervalos de detección lineal de ARN basados en fluorescencia.
Kit de ensayo y reactivo de ARN Quant-iT
El kit de ensayo de ARN Quant-iT facilita y precisa la cuantificación de ARN. El kit proporciona normas para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el ARN prediluido. El ensayo es altamente selectivo para ARN sobre ADN bicatenario, y en el intervalo de 5-100 ng de ARN, la señal de fluorescencia es lineal.
Kit de ensayo de ARN de BR (intervalo extendido) Quant-iT
El kit de ensayo de ARN de BR (intervalo extendido) Quant-iT proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. Mientras que el kit de ARN Quant-iT original tiene una gran sensibilidad, el kit de ARN de amplio intervalo Quant-iT es ideal para muestras de micromatrices donde la concentración de ARN es mayor. El ensayo es altamente selectivo para el ARN sobre el ADN de doble cadena y proporciona un intervalo dinámico de 20-1000 ng de ARN.
Kit de ensayo de ARN de XR (intervalo extendido) Quant-iT
El kit de ensayo de ARN de XR (intervalo extendido) Quant-iT proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. El ensayo es altamente selectivo en el ARN y no cuantifica el ADN, las proteínas ni los nucleótidos libres. El kit de ensayo está diseñado para ser preciso para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 10 ng/µl a 10 000 ng/µl (según el volumen de la muestra), lo que proporciona un intervalo de detección lineal de 200 a 10 000 ng.
Para cada ensayo, simplemente diluya el reactivo con el tampón proporcionado, añada la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y lea la concentración con un lector de microplacas basado en fluorescencia. Buena tolerancia a los contaminantes comunes, tales como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cuantificación de ARN, rango extendido
Lector de microplacas
Quant-iT
Hielo seco
Fluorescencia
De 200 a 10 000 ng
1000 ensayos
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3082312 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/12/2024 Catalog NumberQ33225
Número de lote2454226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2022 Catalog NumberQ33225
Número de lote2165345 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2019 Catalog NumberQ33225
Número de lote2827565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Catalog NumberQ33225
Número de lote2641896 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/07/2023 Catalog NumberQ33225
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Kits de ensayo de ARN Quant-iT™ y reactivo de HS para ARN Quant-iT > Cuantificación de ARN, intervalo extendido; de 200 a 10 000 ng