Learn More
Vías lisas Pyrex™, llave de paso de orificio recto
Válvula de accionamiento externo para regular el flujo de un líquido.
21.15€ - 25.75€
Especificaciones
Tipo | Llave de paso de calibre recta |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Diámetro del brazo lateral (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del brazo lateral (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11362115
|
Pyrex
SSD103 |
8 mm |
24.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11372115
|
Pyrex
SSD104 |
9 mm |
25.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11352115
|
Pyrex
SSD102 |
12,5 mm |
21.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Llaves de paso de vidrio que cumplen las especificaciones de DIN 12541
- Fabricado con vidrio de borosilicato con llave intercambiable
- La tasa de fugas cumple los requisitos de la norma DIN 12540, es decir, 0,1 mbar l/s-1
- Se suministra completa con dispositivo de retención de llave
Especificaciones
Llave de paso de calibre recta | |
Vidrio de borosilicato |