Learn More
Vías lisas Pyrex™, llave de paso de orificio recto
Código de producto. 11372115
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del brazo lateral (métrico):
8 mm
9 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del brazo lateral (métrico) Tamaño de la unidad
11372115 9 mm cada uno
11362115 8 mm cada uno
11352115 12,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372115 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SSD104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.09€
    23.20€ / paquete de 1
    Ahorro 3.89€
    14% Descuento
En stock
Válvula de accionamiento externo para regular el flujo de un líquido.
  • Llaves de paso de vidrio que cumplen las especificaciones de DIN 12541
  • Fabricado con vidrio de borosilicato con llave intercambiable
  • La tasa de fugas cumple los requisitos de la norma DIN 12540, es decir, 0,1 mbar l/s-1
  • Se suministra completa con dispositivo de retención de llave
Especificaciones
Tipo Llave de paso de calibre recta
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 9 mm
Certificaciones/conformidad DIN 12541
Incluye Dispositivo de retención de llave