Learn More
Vías lisas Pyrex™, llave de paso de orificio recto
Código de producto. 11352115
Change view
Click to view available options
Diámetro del brazo lateral (métrico):
8 mm
9 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del brazo lateral (métrico) unitSize
11352115 12,5 mm cada uno
11362115 8 mm cada uno
11372115 9 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11352115
Marca: Pyrex SSD102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Válvula de accionamiento externo para regular el flujo de un líquido.
  • Llaves de paso de vidrio que cumplen las especificaciones de DIN 12541
  • Fabricado con vidrio de borosilicato con llave intercambiable
  • La tasa de fugas cumple los requisitos de la norma DIN 12540, es decir, 0,1 mbar l/s-1
  • Se suministra completa con dispositivo de retención de llave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Llave de paso con orificio recto
Calibre de tapón 1,5 mm
Diámetro (métrico) 12,5 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 12,5 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.