Learn More
Frasco de depósito de polietileno Pyrex™ Labware
Suministre líquidos a una bureta Sofnol con este frasco de presión de llenado sencillo. El frasco con depósito de polietileno de instrumental de laboratorio Pyrex™ es una pieza de repuesto para bureta de clase B, pinza compresora, cero automático, Sofnol
15.30€ - 28.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bureta Sofnol
Material Polietileno
Tipo Frasco de depósito
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11343544
Ver documentos
Pyrex
3299/06
1000 ml
28.20€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Añadir a la cesta
11333544
Ver documentos
Pyrex
3299/04
500 ml
15.30€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polietileno
  • Frasco de presión
  • Para el uso con buretas Sofnol
  • Apriete el frasco para llenar la bureta
  • Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero
  • Se utiliza para pruebas de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
Bureta Sofnol
Polietileno
Frasco de depósito
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Frasco de depósito de polietileno Pyrex™ Labware