Learn More
Frasco de depósito de polietileno Pyrex™ Labware
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polietileno
- Frasco de presión
- Para el uso con buretas Sofnol
- Apriete el frasco para llenar la bureta
- Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero
- Se utiliza para pruebas de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta Sofnol |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Frasco de depósito |