Learn More
Frasco de depósito de polietileno Pyrex™ Labware
Código de producto. 11343544
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11343544 1000 ml cada uno
11333544 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343544 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3299/06
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alimente líquidos en una bureta Sofnol con esta botella exprimible de fácil llenado. El Pyrex™ La botella de depósito de polietileno para laboratorio es una pieza de repuesto para la bureta Sofnol, de clase B, con autocero y clip de pinza.
  • Polietileno
  • Frasco de presión
  • Para el uso con buretas Sofnol
  • Apriete el frasco para llenar la bureta
  • Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero
  • Se utiliza para pruebas de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (equipo) Bureta Sofnol
Material Polietileno
Tipo Frasco de depósito