Learn More
Bureta de vidrio de borosilicato de Clase B Pyrex™ Labware con llave de PTFE
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos y conforme a los estándares ISO 385. La bureta de vidrio de borosilicato de clase B Pyrex™ Labware con llave de PTFE incluye graduaciones en esmalte blanco para una buena visibilidad con soluciones de color oscuro.
38.70€ - 46.10€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Llave de paso clave de PTFE
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Bureta
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12114232
Ver documentos
Pyrex
3295/08
100 ml
46.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Añadir a la cesta
12134222
Ver documentos
Pyrex
3295/02
10 ml
42.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
12164222
Ver documentos
Pyrex
3295/04
25 ml
38.70€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
12184222
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3295/06
50 ml
40.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a ISO 385
  • Equipado con llaves de PTFE intercambiables para un rendimiento sin grasa, con un diámetro de 1,5 mm
  • Graduaciones de esmalte blanco para una buena visibilidad con soluciones de color oscuro
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para aumentar la resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
Blanco
Bureta
ISO 385
Llave de paso clave de PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Clase B
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bureta de vidrio de borosilicato de Clase B Pyrex™ Labware con llave de PTFE