Learn More
Bureta de vidrio de borosilicato de Clase B Pyrex™ Labware con llave de PTFE
Código de producto. 12184222
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12184222 50 ml 1 PCS
12114232 100 ml 1 PCS
12134222 10 ml 1 PCS
12164222 25 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12184222 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3295/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.45€
    35.49€ / paquete de 1
    Ahorro 11.96€
    25% Descuento
En stock
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos y conforme a los estándares ISO 385. La bureta de vidrio de borosilicato de clase B Pyrex™ Labware con llave de PTFE incluye graduaciones en esmalte blanco para una buena visibilid
  • Conforme a ISO 385
  • Equipado con llaves de PTFE intercambiables para un rendimiento sin grasa, con un diámetro de 1,5 mm
  • Graduaciones de esmalte blanco para una buena visibilidad con soluciones de color oscuro
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para aumentar la resistencia química
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 mL
Incluye Llave de paso clave de PTFE
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385