Learn More
Pyrex™ Bureta de vidrio de borosilicato de Clase B Pyrex™ Labware con llave de PTFE
Description
- Conforme a ISO 385
- Equipado con llaves de PTFE intercambiables para un rendimiento sin grasa, con un diámetro de 1,5 mm
- Graduaciones de esmalte blanco para una buena visibilidad con soluciones de color oscuro
- Fabricado con vidrio de borosilicato para aumentar la resistencia química
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Longitud (métrico) | 870 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,02 ml |
| Incluye | Llave de paso clave de PTFE |
| Báscula | Blanco |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,2 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase B |
| Show More |