Learn More
Adaptador para crisoles de Gooch Pyrex™
Para aplicaciones como el filtrado y el lavado de precipitados antes del secado
272.00€ - 314.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Útil para filtrar y lavar precipitados antes del secado |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Crisol de Gooch |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Adaptador de Gooch |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12693192
|
Pyrex
3690/02M |
60mm |
272.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12693202
|
Pyrex
3690/08M |
78mm |
314.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12643202
|
Pyrex
3690/04M |
68mm |
279.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Permite instalar crisoles de Gooch en un matraz de filtración Büchner
- Útil para filtrar y lavar precipitados antes del secado
Especificaciones
Útil para filtrar y lavar precipitados antes del secado | |
Crisol de Gooch | |
Vidrio de borosilicato | |
Adaptador de Gooch |