Learn More
Adaptador para crisoles de Gooch Pyrex™
Código de producto. 12643202
Click to view available options
Altura (métrico):
60mm
68mm
78mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12643202
Marca: Pyrex 3690/04M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones como el filtrado y el lavado de precipitados antes del secado
  • Permite instalar crisoles de Gooch en un matraz de filtración Büchner
  • Útil para filtrar y lavar precipitados antes del secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Útil para filtrar y lavar precipitados antes del secado
Para utilizar con (equipo) Crisol de Gooch
Altura (imperial) 2,67in
Altura (métrico) 68mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de Gooch