Learn More
Adaptador para crisoles de Gooch Pyrex™
Código de producto. 12693192
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
60mm
68mm
78mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12693192 60mm paquete de 10
12693202 78mm paquete de 10
12643202 68mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12693192 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3690/02M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones como el filtrado y el lavado de precipitados antes del secado
  • Permite que los crisoles Gooch se adapten a un matraz de filtro Büchner
  • Útil para filtrar y lavar precipitados antes del secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Útil para filtrar y lavar precipitados antes del secado
Para utilizar con (equipo) Crisol de Gooch
Altura (imperial) 2,36in
Altura (métrico) 60mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de Gooch