Learn More
Vasos de precipitado cónico de vidrio borosilicatado Pyrex™
Se utilizan con una amplia variedad de medios y líquidos. Los vasos de precipitados cónicos de vidrio de borosilicato Pyrex™ son versátiles para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
141.00€ - 266.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
---|---|
Cantidad | 10 paquetes |
Tipo | Vaso de precipitados |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11383464
|
Pyrex
1020/06D |
250 ml |
141.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11393464
|
Pyrex
1020/16D |
500 ml |
266.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
- Forma cónica (patrón Phillips) con boquilla
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente resistencia química y térmica
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
10 paquetes | |
Vaso de precipitados |