Learn More
Vasos de precipitado cónico de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11383464
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11383464 250 ml paquete de 10
11393464 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383464 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1020/06D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan con una amplia variedad de medios y líquidos. Los vasos de precipitados cónicos de vidrio de borosilicato Pyrex™ son versátiles para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
  • Forma cónica (patrón Phillips) con boquilla
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Excelente resistencia química y térmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Altura (métrico) 105 mm
Cantidad 10 paquetes
Tipo Vaso de precipitados