Learn More
Vasos de precipitado cónico de vidrio borosilicatado Pyrex™
Se utilizan con una amplia variedad de medios y líquidos. Los vasos de precipitados cónicos de vidrio de borosilicato Pyrex™ son versátiles para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Marca:  Pyrex 1020/16D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11393464
  • 266.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Descripción
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
  • Forma cónica (patrón Phillips) con boquilla
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Excelente resistencia química y térmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
142 mm
Vaso de precipitados
Vidrio borosilicatado (tipo 1)
10 paquetes
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Vasos de precipitado cónico de vidrio borosilicatado Pyrex™ > Capacidad: 500 ml