Learn More
Bohlender™ Llave de paso hueca en forma de T de 3 vías de PTFE
517.00€ - 530.00€
Especificaciones
Material | PTFE |
---|---|
Longitud global (métrico) | 74 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la distribución de líquidos o gases |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -30 °C |
Max. Operating Temperature (Metric) | De – 30 a 150 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10043441
|
Bohlender™
E688-14 |
GL14 |
517.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10043511
|
Bohlender™
E688-18 |
GL18 |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
PTFE | |
Para la distribución de líquidos o gases | |
De – 30 a 150 °C |
74 mm | |
-30 °C | |
Llave de paso de 3 vías |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bohlender™ Llave de paso hueca en forma de T de 3 vías de PTFE