Learn More
Bohlender™ Llave de paso hueca en forma de T de 3 vías de PTFE
Código de producto. 10043511
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL14
GL18
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
10043511 GL18 cada uno
10043441 GL14 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10043511 Supplier Bohlender™ Supplier No. E 68818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.67€
    146.05€ / paquete de 1
    Ahorro 446.62€
    75% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Material PTFE
Longitud global (métrico) 74 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la distribución de líquidos o gases
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -30 °C
Tamaño de rosca GL18
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Tipo de producto Llave de paso de tres vías