Learn More
Bohlender™ Llave de paso hueca en forma de T de 3 vías de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Longitud global (métrico) | 74 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la distribución de líquidos o gases |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -30 °C |
| Tamaño de rosca | GL14 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 150 °C |
| Tipo de producto | Llave de paso de tres vías |