Learn More
Sartorius Filtros de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno)
Filtro de aire y gases, incluso a bajas presiones diferenciales. Los filtros de membrana de PTFE (politetrafluoretileno) Sartorius son permanentemente hidrófobos, presentan una baja adsorción y una excelente compatibilidad química. Elija entre cuatro tamaños de poro en una amplia variedad de diámetros.
328.00€ - 738.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Tipo de filtro | Membrane Filter |
Material | PTFE |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Grosor (métrico) | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Grosor (métrico) | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10718202
|
Sartorius
11803--13------N |
13 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar |
385.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10373051
|
Sartorius
11806-100------G |
100 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar |
469.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10524951
|
Sartorius
11807--13------N |
13 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar |
334.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10120951
|
Sartorius
11807-100------G |
100 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar |
469.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11750586
|
Sartorius
11806--37------N |
37 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar |
484.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10353491
|
Sartorius
11806--25------N |
25 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar |
394.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11703879
|
Sartorius
11803-100------G |
100 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar | |||||||
10323351
|
Sartorius
11842--50------N |
50 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
575.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10716791
|
Sartorius
11806--47------N |
47 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar |
495.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10291691
|
Sartorius
11807--25------N |
25 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar |
386.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10749281
|
Sartorius
11806--13------N |
13 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar |
328.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10485211
|
Sartorius
11803--47------N |
47 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar |
575.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15952460
|
Sartorius
11803--90------G |
90 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar |
426.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10685121
|
Sartorius
11842-100------G |
100 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
555.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10068020
|
Sartorius
11842--47------N |
47 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
738.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10324021
|
Sartorius
11842--25------N |
25 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
452.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10538291
|
Sartorius
11803--50------N |
50 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar |
575.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12962671
|
Sartorius
11807--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar | |||||||
10642941
|
Sartorius
11807--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar |
484.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10327741
|
Sartorius
11806--90------G |
90 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar |
426.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10692612
|
Sartorius
11803--25------N |
25 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar |
452.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15962460
|
Sartorius
11807--90------G |
90 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar |
435.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10514951
|
Sartorius
11806--50------N |
50 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar |
501.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Filtro de aire y gases, incluso a bajas presiones diferenciales.Los filtros de membrana de PTFE (politetrafluoretileno) Sartorius son permanentemente hidrófobos, presentan una baja adsorción y una excelente compatibilidad química.Elija entre cuatro tamaños de poro en una amplia variedad de diámetros.
Fabricados con PTFE puro para ser permanentemente hidrófobos- No se humedecen por la humedad del aire para permitir el paso sin obstáculos del aire
- Excelente compatibilidad química (pH de 1 a 14) y baja adsorción (Gammaglobulina 8 μg/cm²
- Lab applications:
- La principal aplicación es la filtración de aire/gas, incluso a bajas presiones diferenciales
- También son ideales para la filtración de disolventes y ácidos que no resisten otros tipos de filtro
(se deben humedecer previamente con etanol o metanol antes de la filtración de medios acuosos)
- Una gran variedad de membranas blancas no estériles sin rejillas:
- Tamaños de poro de 0.2 μm, 0.45 μm, 1.2 μm y 5.0 μm
- Diámetros de 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C o con óxido de etileno
- Embalaje a granel en cajas de 100 (cajas de 25 para los filtros de 90 o 100 mm)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Single-use | |
PTFE | |
Filtración de aire/gas | |
Membrane Filter |
Blanco | |
Membrane Filter | |
PTFE | |
hidrófobos |