Learn More
Sartorius Filtros de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno)
Filtro de aire y gases, incluso a bajas presiones diferenciales. Los filtros de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) Sartorius son permanentemente hidrófobos con baja adsorción y una excelente compatibilidad química. Elija entre cuatro tamaños de poro en una amplia variedad de diámetros.
Marca:  Sartorius 11803-100------G
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11703879
  • 555.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtro de aire y gases, incluso a bajas presiones diferenciales.Los filtros de membrana de PTFE (politetrafluoretileno) Sartorius son permanentemente hidrófobos, presentan una baja adsorción y una excelente compatibilidad química.Elija entre cuatro tamaños de poro en una amplia variedad de diámetros.
Fabricados con PTFE puro para ser permanentemente hidrófobos
  • No se humedecen por la humedad del aire para permitir el paso sin obstáculos del aire
  • Excelente compatibilidad química (pH de 1 a 14) y baja adsorción (Gammaglobulina 8 µg/cm²
  • Aplicaciones de laboratorio:
    • La principal aplicación es la filtración de aire/gas, incluso a bajas presiones diferenciales
    • También es ideal para la filtración de disolventes y ácidos a los que otros tipos de filtro no son resistentes
      (Se debe humedecer previamente con etanol o metanol antes de la filtración de medio acuoso)
  • Una gran variedad de membranas blancas no estériles sin rejillas:
    • Tamaños de poro de 0,2µ m, 0,45µ m, 1,2µ m y 5,0µ m.
    • Diámetros de 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm
  • Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C o con óxido de etileno
  • Embalaje a granel en cajas de 100 (cajas de 25 para los filtros de 90 o 100 mm)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blanca
1,2 μm
Filtración de aire/gas
25/paq.
100 mm
0.45bar
Politetrafluoroetileno (PTFE)
80 ml/min (Isopropanol)
hidrófobos
100 μm