Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Discos para membrana de filtración
- Sartorius Filtros de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno)
Sartorius Filtros de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno)
Código de producto. 10718202 Tienda Sartorius Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Grosor (métrico) | Punto de burbuja | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10718202 | 13 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar | paquete de 100 |
| 10373051 | 100 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar | paquete de 25 |
| 10524951 | 13 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar | paquete de 100 |
| 10120951 | 100 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar | paquete de 25 |
| 11750586 | 37 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar | paquete de 100 |
| 10353491 | 25 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar | paquete de 100 |
| 11703879 | 100 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar | paquete de 25 |
| 10323351 | 50 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar | paquete de 100 |
| 10716791 | 47 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar | 100 PCS |
| 10291691 | 25 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar | paquete de 100 |
| 10749281 | 13 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar | paquete de 100 |
| 10485211 | 47 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar | paquete de 100 |
| 15952460 | 90 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar | paquete de 25 |
| 10685121 | 100 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar | paquete de 25 |
| 10068020 | 47 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar | paquete de 100 |
| 10324021 | 25 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar | paquete de 100 |
| 10538291 | 50 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar | paquete de 100 |
| 12962671 | 47 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar | paquete de 100 |
| 10642941 | 47 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar | paquete de 100 |
| 10327741 | 90 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar | paquete de 25 |
| 10692612 | 25 mm | 1,2 μm | 100 μm | 0.45bar | paquete de 100 |
| 15962460 | 90 mm | 0,2 μm | 65 μm | 1.4bar | paquete de 25 |
| 10514951 | 50 mm | 0,45 μm | 80 μm | 0.94bar | paquete de 100 |
Descripción
Filtro de aire y gases, incluso a bajas presiones diferenciales.Los filtros de membrana de PTFE (politetrafluoretileno) Sartorius son permanentemente hidrófobos, presentan una baja adsorción y una excelente compatibilidad química.Elija entre cuatro tamaños de poro en una amplia variedad de diámetros.
Fabricados con PTFE puro para ser permanentemente hidrófobos
- No se humedecen por la humedad del aire para permitir el paso sin obstáculos del aire
- Excelente compatibilidad química (pH 1 a 14) y baja adsorción (Gamma Globulina 8 μg/cm²
- Aplicaciones de laboratorio:
- La principal aplicación es la filtración de aire/gas, incluso a bajas presiones diferenciales
- También son ideales para la filtración de disolventes y ácidos que no resisten otros tipos de filtro
(se deben humedecer previamente con etanol o metanol antes de la filtración de medios acuosos)
- Una gran variedad de membranas blancas no estériles sin rejillas:
- 0.2 μm, 0,45 μm, 1.2 μm y 5.0 μm tamaños de poro
- Diámetros de 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm
- Se puede esterilizar en autoclave a 121° o 134 °C o con óxido de etileno
- Envasado a granel en cajas de 100 (cajas de 25 para los filtros de 90 o 10,0 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | 0.45bar |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco |
| Material | PTFE |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 1,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 80 ml/min (Isopropanol) |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de aire/gas |
| Hidrofobicidad | hidrófobos |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 100 μm |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |