Learn More
Thermo Scientific™ Protein Kinase C (19-36)
Para aplicaciones de biología molecular y celular
108.00€ - 168.00€
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común PKC Inhibitor Peptide
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 2151.51
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15467779
Ver documentos
Thermo Scientific™
J66426.|D
0.5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15477779
Ver documentos
Thermo Scientific™
J66426.M^
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
-30°C to -10°C
2151.51
RUO - research use only
PKC Inhibitor Peptide
Solid
Protein Kinase C (19-36)
Arg-Phe-Ala-Arg-Lys-Gly-Ala-Leu-Arg-Gln-Lys-Asn-Val-His-Glu-Val-Lys-Asn
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific™ Protein Kinase C (19-36)