missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Protein Kinase C (19-36)

Código de producto. 15477779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
15477779 1 mg 1 miligramo
15467779 0,5 mg 0.50 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15477779

Marca: Thermo Scientific™ J66426.M^

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para aplicaciones de biología molecular y celular

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Método de purificación HPLC
Nombre común PKC Inhibitor Peptide
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 2151.51
Tipo de producto Protein Kinase C (19-36)
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Arg-Phe-Ala-Arg-Lys-Gly-Ala-Leu-Arg-Gln-Lys-Asn-Val-His-Glu-Val-Lys-Asn

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.