Learn More
Thermo Scientific™ Protein Kinase C (19-36)
Código de producto. 15467779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15467779 0,5 mg 0.50 miligramo
15477779 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15467779
Marca: Thermo Scientific™ J66426.|D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común PKC Inhibitor Peptide
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 2151.51
Tipo de producto Protein Kinase C (19-36)
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Arg-Phe-Ala-Arg-Lys-Gly-Ala-Leu-Arg-Gln-Lys-Asn-Val-His-Glu-Val-Lys-Asn
For Research Use Only