Learn More
Techsit™ Silla baja antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie Pro-Tech Plus
Silla para uso en salas blancas de categoría 5 tapizada con vinilo negro antiestático ESD, con ruedas. Dispositivo cerrado, regulable y totalmente ergonómico.
en la oferta - 764.91€
Especificaciones
Ajustable (altura) | Yes |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cleanroom Class 5 |
Acabado | Plastic |
Para utilizar con (aplicación) | Cleanrooms, ESD Environments |
Material del bastidor | Acero |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17783409
![]() |
Techsit™
TS7920B |
Negro |
764.91€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17793409
![]() |
Techsit™
TS7920W |
Blanco |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||||
Descripción
- Silla baja para uso en salas blancas de categoría 5 tapizada con vinilo antiestático ESD, con ruedas antiestáticas.
- Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150 kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
- BS EN61340-5-1 Conductividad 104 - 106 Ω
- Dispositivo cerrado
Especificaciones
Yes | |
Plastic | |
Acero | |
420 to 550 mm | |
5 Year | |
Twin | |
No | |
Sí | |
Sí | |
Desk Height |
Cleanroom Class 5 | |
Cleanrooms, ESD Environments | |
150 kg | |
ESD Vinyl | |
15 kg | |
500 mm | |
Sí | |
No | |
Sí |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.