Learn More
Techsit™ Silla baja antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie Pro-Tech Plus
Descripción
- Silla baja para uso en salas blancas de categoría 5 tapizada con vinilo antiestático ESD, con ruedas antiestáticas.
- Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150 kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
- BS EN61340-5-1 Conductividad 104 - 106 Ω
- Dispositivo cerrado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Certificaciones/conformidad | Cleanroom Class 5 |
| Acabado | Plastic |
| Para utilizar con (aplicación) | Cleanrooms, ESD Environments |
| Material del bastidor | Acero |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | 420 to 550 mm |
| Tapizado | ESD Vinyl |
| Garantía | 5 Year |
| Mostrar más |