Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Hydrometer without Thermometer |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Control thermometer |
Incluye | Plastic sleeve |
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Measuring specific gravity |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Incrementos | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Incrementos | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11722263
![]() |
Fisherbrand™
2553DBQ |
0.590 to 0.660 | 0.0005 sp.gr. | 325 mm | |||||||
11772033
![]() |
Fisherbrand™
2541DBQ |
1.200 to 1.420 | 0.002 sp.gr. | 300 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||||
11782033
![]() |
Fisherbrand™
2542DBQ |
1.400 to 1.620 | 0.002 sp.gr. | 300 mm | |||||||
11756923
![]() |
Fisherbrand™
2570DBQ |
1.600 to 1.670 | 0.0005 sp.gr. | 325 mm | |||||||
11766923
![]() |
Fisherbrand™
2571DBQ |
1.660 to 1.730 | 0.0005 sp.gr. | 325 mm | |||||||
Descripción
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.- Reference temperature: 60/60°F
- Without thermometer – control thermometer sold separately
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Hydrometer without Thermometer | |
Plastic sleeve | |
Measuring specific gravity |
Control thermometer | |
Vidrio | |
60°F |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.