Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
Código de producto. 11722263
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,590 a 0,660
De 1,200 a 1,420
De 1,400 a 1,620
De 1,600 a 1,670
De 1,660 a 1,730
Incrementos:
0,0005 sp.gr.
0,002 sp.gr.
Longitud (métrico):
300 mm
325 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Incrementos Longitud (métrico) unitSize
11722263 De 0,590 a 0,660 0,0005 sp.gr. 325 mm cada uno
11772033 De 1,200 a 1,420 0,002 sp.gr. 300 mm 1 PCS
11782033 De 1,400 a 1,620 0,002 sp.gr. 300 mm cada uno
11756923 De 1,600 a 1,670 0,0005 sp.gr. 325 mm cada uno
11766923 De 1,660 a 1,730 0,0005 sp.gr. 325 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11722263
Marca: Fisherbrand™ 2553DBQ
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Tipo Hydrometer without Thermometer
Exactitud ±0.0005 sp/gr
Incrementos 0,0005 sp.gr.
Longitud (métrico) 325 mm
Para utilizar con (equipo) Control thermometer
Incluye Plastic sleeve
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Measuring specific gravity
Intervalo de gravedad específica De 0,590 a 0,660
Temperature of Standardization 60°F