Learn More
Buerkle™ Tapa de PP para recipiente apilable/de almacenamiento Buerkle™
La tapa de PP Buerkle™ para recipiente apilable/de almacenamiento Buerkle™ es la solución perfecta para cubrir los recipientes apilables/de almacenamiento.
14.50€ - 23.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapa |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10268920
|
Buerkle™
3414-0001 |
Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 400 x 300 mm |
22.25€ 14.50€ / cada uno Ahorro 7.75€ 34% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
10441561
|
Buerkle™
3414-0002 |
Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 600 x 400 mm |
46.00€ 23.70€ / cada uno Ahorro 22.30€ 48% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
Descripción
- PP
- Tapa para recipientes de almacenamiento
Especificaciones
Tapa | |
Polipropileno | |
Tapa |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tapa de PP para recipiente apilable/de almacenamiento Buerkle™