Learn More
Buerkle™ Tapa de PP para recipiente apilable/de almacenamiento Buerkle™
Product Code. 10441561 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 400 x 300 mm
Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 600 x 400 mm
Longitud (métrico):
400 mm
600 mm
Anchura (métrico):
300 mm
400 mm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Unit Size
10441561 Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 600 x 400 mm 600 mm 400 mm cada uno
10268920 Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 400 x 300 mm 400 mm 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10441561 Supplier Buerkle™ Supplier No. 34140002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.50€
    27.05€ / paquete de 1
    Ahorro 1.45€
    5% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La tapa de PP Buerkle™ para recipiente apilable/de almacenamiento Buerkle™ es la solución perfecta para cubrir los recipientes apilables/de almacenamiento.
  • PP
  • Tapa para recipientes de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Tapa
Color Gray
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapa
Dimensiones (L x An) 600 x 400 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 600 x 400 mm
Longitud (imperial) 23.62 in.
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (imperial) 15.75 in.
Anchura (métrico) 400 mm