Learn More
Buerkle™ Tapa de PP para recipiente apilable/de almacenamiento Buerkle™
Código de producto. 10268920 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10268920 400 x 300 mm cada uno
10441561 600 x 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10268920 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40€
    16.55€ / paquete de 1
    Ahorro 0.85€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tapa de PP Buerkle™ para recipiente apilable/de almacenamiento Buerkle™ es la solución perfecta para cubrir los recipientes apilables/de almacenamiento.
  • PP
  • Tapa para recipientes de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapa
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapa
Dimensiones (L x An) 400 x 300 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores de almacenamiento /apilamiento de 400 x 300 mm