Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis
Se trata de una bolsa de polímero POP-7 para el análisis de calidad de proteínas en analizadores genéticos 3500/3500xL.La matriz de separación POP-7 se valida para el análisis de calidad de proteínas y se ofrece en paquetes de bolsas fáciles de usar y formatos de tamaño de 960 muestras (máximo) o de 384 muestras (máximo).
443.00€ - 1488.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
---|---|
Descripción | Polímero POP-7™ para analizador genético 3500xL |
Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500xL para el análisis de calidad de proteínas |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de glicanos, análisis de calidad de las proteínas |
Línea de productos | POP-7™ |
Includes: Radio frequency identification (RFID) label.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16326512
|
Applied Biosystems™
A30936 |
384 muestras | N/A | ||||||
15859876
|
Applied Biosystems™
A30936 |
384 muestras |
638.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16336512
|
Applied Biosystems™
A31122 |
960 muestras | N/A | ||||||
15869876
|
Applied Biosystems™
A31122 |
960 muestras |
1488.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Uso fácil:Pre-formulados y en un sobre de un solo uso, que, además de ahorrar tiempo, garantiza la fiabilidad y la uniformidad
- Formulación sólida:Formulado para aplicaciones de análisis biomolecular
- Recargable:Se permite el uso de capilares varias veces.
- Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID):Información importante fácil de rastrear como el número de lote/catálogo, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
Especificaciones
Almacenar a 2–8 °C. | |
Analizador genético 3500xL para el análisis de calidad de proteínas | |
POP-7™ | |
Hielo húmedo |
Polímero POP-7™ para analizador genético 3500xL | |
Análisis de glicanos, análisis de calidad de las proteínas | |
Polímero |
Solo para uso en investigación