Includes
Etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID).
- Uso fácil:Pre-formulados y en un sobre de un solo uso, que, además de ahorrar tiempo, garantiza la fiabilidad y la uniformidad
- Formulación sólida:Formulado para aplicaciones de análisis biomolecular
- Recargable:Se permite el uso de capilares varias veces.
- Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID):Información importante fácil de rastrear como el número de lote/catálogo, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
| Descripción | Polímero POP-7™ para analizador genético 3500xL |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500xL para el análisis de calidad de proteínas |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de glicanos, análisis de calidad de las proteínas |
| N.º de muestras | 384 |
| Línea de productos | POP-7 |
| Tipo de producto | Polímero |
| Cantidad | 384 muestras |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Solo para uso en investigación