Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis
Código de producto. 15859876 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
384 muestras
960 muestras
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 384
paquete de 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15859876 384 muestras cada uno
16326512 384 muestras paquete de 384
15869876 960 muestras cada uno
16336512 960 muestras paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15859876 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A30936
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID).
Se trata de una bolsa de polímero POP-7 para el análisis de calidad de proteínas en analizadores genéticos 3500/3500xL.La matriz de separación POP-7 se valida para el análisis de calidad de proteínas y se ofrece en paquetes de bolsas fáciles de usar y formatos de tamaño de 960 muestras (máximo) o de 384 muestras (máximo).
  • Uso fácil:Pre-formulados y en un sobre de un solo uso, que, además de ahorrar tiempo, garantiza la fiabilidad y la uniformidad
  • Formulación sólida:Formulado para aplicaciones de análisis biomolecular
  • Recargable:Se permite el uso de capilares varias veces.
  • Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID):Información importante fácil de rastrear como el número de lote/catálogo, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2–8 °C.
Descripción Polímero POP-7™ para analizador genético 3500xL
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500xL para el análisis de calidad de proteínas
Para utilizar con (aplicación) Análisis de glicanos, análisis de calidad de las proteínas
N.º de muestras 384
Línea de productos POP-7
Tipo de producto Polímero
Cantidad 384 muestras
Condiciones de envío Hielo húmedo
Solo para uso en investigación