Learn More
Contec™ Polywipe-C Wipes
Reduce solvent usage and maximize process control and consistency in general purpose and critical cleaning applications. Contec™ Polywipe-C Wipes are saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution.
740.00€ - 1040.00€
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas Polywipe-C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Solución de saturación Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Solución de saturación Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
17284523
Ver documentos Detalles de la promoción
Contec™
PSCS0012-BPR
70% IPA/30% Agua DI 30 x 30 cm (12 x 12 in)
1040.00€
paquete de 480
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
16655534
Ver documentos Detalles de la promoción
Contec™
PSCS0012
70% IPA/30% Agua DI 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Lightweight wipes have laser sealed edges and are laundered and saturated in Contec's ISO Class 4 environment for the lowest levels of particles, fibers and extractable residue
  • Textured wipe is effective, yet cleans surfaces without scratching
  • Made from 100% textured knitted polyester
  • Saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution
  • Reduce VOCs associated with IPA
  • Resealable pouch preserves cleanliness and solvent saturation levels
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas Polywipe-C