Learn More
Contec™ Polywipe-C Wipes
Reduce solvent usage and maximize process control and consistency in general purpose and critical cleaning applications. Contec™ Polywipe-C Wipes are saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution.
Marca: Contec™ PSCS0012-BPR
788.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.20000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Las toallitas ligeras tienen bordes sellados con láser y se lavan y saturan en un entorno ISO clase 4 de Contec para obtener los niveles más bajos de partículas, fibras y residuos extraíbles.
- La toallita texturizada es eficaz y a la vez limpia las superficies sin arañazos.
- Compuestas al 100 % de poliéster tejido texturizado
- Saturadas con alcohol isopropílico al 100 % o una solución de isopropanol al 70 %/agua desionizada al 30 %
- Reducen los COV asociados con el alcohol isopropílico.
- La bolsa resellable mantiene los niveles de saturación del disolvente y la limpieza
Especificaciones
Toallitas Polywipe-C | |
Ideales para la limpieza de herramientas, instrumentos y otros equipos | |
No estéril |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | |
70% IPA/30% Agua DI |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.