Learn More
Contec™ Polywipe-C Wipes
Reduce solvent usage and maximize process control and consistency in general purpose and critical cleaning applications. Contec™ Polywipe-C Wipes are saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution.
Marca: Contec™ PSCS0012
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 14.06000kg
Descripción
- Las toallitas ligeras tienen bordes sellados con láser y se lavan y saturan en un entorno ISO clase 4 de Contec para obtener los niveles más bajos de partículas, fibras y residuos extraíbles.
- La toallita texturizada es eficaz y a la vez limpia las superficies sin arañazos.
- Compuestas al 100 % de poliéster tejido texturizado
- Saturadas con alcohol isopropílico al 100 % o una solución de isopropanol al 70 %/agua desionizada al 30 %
- Reducen los COV asociados con el alcohol isopropílico.
- La bolsa resellable mantiene los niveles de limpieza y de saturación del disolvente.
Especificaciones
Toallitas Polywipe-C | |
30 cm | |
30 cm | |
Ideales para la limpieza de herramientas, instrumentos y otros equipos | |
No estéril |
12 in | |
12 in | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
70% IPA/30% Agua DI |