Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de separación HPLC de resina de poliestireno 'RP
1050.00€ - 1495.00€
Especificaciones
Química de columna | Poliestireno |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Presión máxima | 2610 psi (180 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10409741
|
Macherey-Nagel™
719454 |
150 mm |
1220.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10553602
|
Macherey-Nagel™
719455 |
250 mm |
1495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10256461
|
Macherey-Nagel™
719459 |
50 mm |
1050.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Poliestireno | |
4,6 mm | |
5 μm | |
L21 | |
Polímero | |
Fase reversa | |
Columna de separación para HPLC RP |
Columna de análisis | |
2610 psi (180 bar) | |
De 1 a 13 | |
PSDVB (poliestireno divinilbenceno) | |
Fase reversa | |
Poliestireno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de separación HPLC de resina de poliestireno 'RP