Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de separación HPLC de resina de poliestireno 'RP
Marca:  Macherey-Nagel™ 719459
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10256461
  • 1050.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Poliestireno
4,6 mm
2610 psi (180 bar)
De 1 a 13
L21
Polímero
Fase reversa
Columna de separación para HPLC RP
Columna de análisis
50 mm
5 μm
300 Å
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Fase reversa
Poliestireno
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de separación HPLC de resina de poliestireno 'RP > Longitud:50mm