Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de separación HPLC de resina de poliestireno 'RP
Marca:  Macherey-Nagel™ 719455
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10553602
  • 1495.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Poliestireno
4,6 mm
2610 psi (180 bar)
De 1 a 13
L21
Polímero
Fase reversa
Columna de separación para HPLC RP
Columna de análisis
250 mm
5 μm
100 Å
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Fase reversa
Poliestireno
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de separación HPLC de resina de poliestireno 'RP > Longitud:250mm