Learn More
Kartell™ Caja de portaobjetos para microscopio de poliestireno
Fabricadas con poliestireno de alto impacto prácticamente irrompible. Las cajas de poliestireno para portaobjetos Kartell™ se han diseñado para el almacenamiento y la clasificación meticulosos de portaobjetos para microscopio.
34.22€ - 58.29€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Incluye | Tapa y ficha de indexación |
Material | Poliestireno |
Apilables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad para portaobjetos | Fondo (métrico) | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad para portaobjetos | Fondo (métrico) | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10162181
![]() |
Kartell™
0027600 |
25 | 83 mm | 38 mm | 98 mm |
58.29€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10576191
![]() |
Kartell™
0027700 |
50 | 97 mm | 35 mm | 230 mm |
34.22€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10586191
![]() |
Kartell™
0027800 |
100 | 180 mm | 35 mm | 230 mm |
41.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Las ranuras están bien espaciadas para facilitar el manejo de portaobjetos de 76 mm x26 mm
- Las ranuras están claramente numeradas y se pueden hacer referencias cruzadas con la ficha de indexación correspondiente
- Las tapas son totalmente extraíbles
- Parte superior y posterior claramente indicadas
- Las cajas de 50 y 100 posiciones cuentan con lengüetas de fijación para poder apilar las cajas
Especificaciones
Gris | |
Tapa y ficha de indexación | |
Poliestireno | |
Sí |