Learn More
Kartell™ Caja de portaobjetos para microscopio de poliestireno
BIOPHARMA
Código de producto. 10576191
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
25
50
100
Fondo (métrico):
83 mm
97 mm
180 mm
Altura (métrico):
35 mm
38 mm
Anchura (métrico):
98 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad para portaobjetos Fondo (métrico) Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10576191 50 97 mm 35 mm 230 mm 1 PCS
10162181 25 83 mm 38 mm 98 mm paquete de 4
10586191 100 180 mm 35 mm 230 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10576191 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0027700
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno de alto impacto prácticamente irrompible. Las cajas de poliestireno para portaobjetos Kartell™ se han diseñado para el almacenamiento y la clasificación meticulosos de portaobjetos para microscopio.
  • Las ranuras están bien espaciadas para facilitar el manejo de portaobjetos de 76 mm x26 mm
  • Las ranuras están claramente numeradas y se pueden hacer referencias cruzadas con la ficha de indexación correspondiente
  • Las tapas son totalmente extraíbles
  • Parte superior y posterior claramente indicadas
  • Las cajas de 50 y 100 posiciones cuentan con lengüetas de fijación para poder apilar las cajas
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 50
Color Gris
Compartimentos 50
Fondo (métrico) 97 mm
El dispositivo tiene 50 portaobjetos
Altura (métrico) 35 mm
Incluye Tapa y ficha de indexación
Material Poliestireno
Apilables Sí
Anchura (métrico) 230 mm