Learn More
Kartell™ Caja de portaobjetos para microscopio de poliestireno
Descripción
- Las ranuras están bien espaciadas para facilitar el manejo de portaobjetos de 76 mm x26 mm
- Las ranuras están claramente numeradas y se pueden hacer referencias cruzadas con la ficha de indexación correspondiente
- Las tapas son totalmente extraíbles
- Parte superior y posterior claramente indicadas
- Las cajas de 50 y 100 posiciones cuentan con lengüetas de fijación para poder apilar las cajas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad para portaobjetos | 25 |
| Color | Gris |
| Compartimentos | 25 |
| Fondo (métrico) | 83 mm |
| El dispositivo tiene | 25 portaobjetos |
| Altura (métrico) | 38 mm |
| Incluye | Tapa y ficha de indexación |
| Material | Poliestireno |
| Apilables | Sí |
| Anchura (métrico) | 98 mm |