Learn More
Huenersdorf™ Caja surtida de portaobjetos de poliestireno
Las cajas de almacenamiento de poliestireno Huenersdorf™ son el complemento perfecto para cualquier laboratorio de microscopía.
20.85€ - 21.95€
Especificaciones
Tipo | Caja surtida |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Rectangulares |
Color del tapón | Transparente |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11761536
|
Huenersdorf™
614800 |
Amarillo | 55 mm | 225 mm |
21.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11771536
|
Huenersdorf™
614900 |
Rojo | 55 mm | 225 mm |
20.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- 12 compartimentos
- Plástico de poliestireno
Especificaciones
Caja surtida | |
Poliestireno | |
Rectangulares | |
Transparente |