Learn More
Huenersdorf™ Caja surtida de portaobjetos de poliestireno
Código de producto. 11771536
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Altura (métrico):
55 mm
Longitud (métrico):
225 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11771536 Rojo 55 mm 225 mm 1 PCS
11761536 Amarillo 55 mm 225 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11771536 Proveedor Huenersdorf™ N.º de proveedor 614900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cajas de almacenamiento de poliestireno Huenersdorf™ son el complemento perfecto para cualquier laboratorio de microscopía.
  • 24 compartimentos
  • Plástico de poliestireno
Especificaciones
Tipo Caja surtida
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Apto para alimentos
Altura (métrico) 55 mm
Incluye Bisagra y cierre estables
Longitud (métrico) 225 mm
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 335 mm
Color del tapón Transparente
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.