Learn More
Huenersdorf™ Caja surtida de portaobjetos de poliestireno
Descripción
- 12 compartimentos
- Plástico de poliestireno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja surtida |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para alimentos |
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Incluye | Bisagra y cierre estables |
| Longitud (métrico) | 225 mm |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Anchura (métrico) | 335 mm |
| Color del tapón | Transparente |