Learn More
Polisorbato 80, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo
Tambor de acero
Tamaño de la unidad:
1 litro
19 litros
20 ml
200 ml
4 litros
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Polysorbate 80 |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 148.00°C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
| Gravedad específica | 1L = 1.08kg |
| Grado | Multi-Compendial/NF |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Polisorbato 80, multicompendial, N.F., J.T. Baker™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction