Learn More
Heathrow Scientific Parafilm™ Tiras estériles
Código de producto. 30560019 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
6 x 4 in
8 x 2 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30560019 8 x 2 in paquete de 500
30560018 6 x 4 in paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30560019 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor 234526ASTL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    307.30€ / paquete de 500
    Ahorro 32.70€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para un sellado confiable en entornos de laboratorio, médicos e industriales.
  • Ideal para proteger muestras y prevenir la contaminación o evaporación, perfecto para entornos de salas blancas y protocolos de saneamiento estrictos.
  • Estas tiras precortadas se esterilizan mediante un proceso de vapor de peróxido de hidrógeno, lo que agrega una capa adicional de protección. Parafilm Propiedades naturales impermeables y resistentes a la humedad.
  • Parafilm™ Película termoplástica semitransparente diseñada para un sellado confiable en entornos de laboratorio, médicos e industriales.
  • Diseñado a partir de una mezcla única de ceras y poliolefinas, Parafilm™ Se estira hasta un 200% de su tamaño original, adaptándose perfectamente a superficies irregulares como tubos de ensayo, vasos de precipitados, placas de Petri y matraces.
  • Envasado en una bolsa sellada y rastreable por lote que cuenta con un indicador de esterilización de color que garantiza tanto seguridad como conveniencia.
Especificaciones
Longitud (imperial) 8 in
Tipo de producto Parafilm Envoltura
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5.08 cm
Longitud (métrico) 20,3 cm
Material Termoplástico
Grosor 5 mil
Cantidad 50 bolsas, paquetes de 10
Dimensiones (L x An) 8 x 2 in