Learn More
Polisorbato 80, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 10554683 Tienda Avantor Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo
Tambor de acero
Tamaño de la unidad:
1 litro
19 litros
20 ml
200 ml
4 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10554683 200 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 200 ml
15469933 20 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 20 ml
15528894 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
12615457 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo 1 litro
15362724 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
15538894 19 L Tambor de acero 19 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10554683 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 411704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.01€
    316.20€ / 200 ml
    Ahorro 127.81€
    28% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS 9005-65-6
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Peso molecular (g/mol) 604.82
Número MDL MFCD00082107
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 80
Cantidad 200 mL
Temperatura de inflamación 148.00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF